Problem | Abhilfe |
---|---|
Windows kann das Modul nicht erkennen und startet stattdessen einen Assistenten. | Dies weist darauf hin, dass Sie das Modul an den Computer angeschlossen und zum ersten Mal eingeschaltet haben, bevor Chromeleon installiert wurde. Der Fehler kann wie folgt behoben werden: Vorgehen
|
Die Audit Trails in Chromeleon enthalten Fehlermeldungen, die auf eine Unterbrechung der USB-Kommunikation hinweisen, wie etwa: „Error receiving status: Error reading from <device name> @ USB <address>. The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request. The license is invalid.“ (Fehler bei der Statusabfrage: Fehler beim Lesen von <Gerätename> @ USB <Adresse>. Der E/A-Vorgang wurde wegen einer Threadbeendigung oder einer Anwendungsanfrage abgebrochen. Die Lizenz ist ungültig.) Anwendungs- und Systemereignisprotokolle von Windows können Fehlermeldungen in Bezug auf einen oder mehrere der folgenden Punkte enthalten:
| Dies weist darauf hin, dass der Instrument Controller PC in den Standby- oder Hibernate (Ruhemodus) übergegangen ist, während Chromeleon Instrumente gesteuert und/oder Daten erfasst hat. Befolgen Sie die Anweisungen in den Abschnitten Windows-Energiesparplan deaktivieren und USB-Energieverwaltung deaktivieren, um die USB-Energieverwaltung zu deaktivieren. |