Ist der User Mode (Benutzermodus) aktiviert, so ist zum Öffnen von Chromeleon eine Anmeldung erforderlich. Zusätzlich können Sie konfigurieren, welche Ressourcen (wie etwa Daten und Instrumente) bestimmte Benutzer verwenden (Access Groups) (Zugriffsgruppen) und was sie damit tun dürfen (Roles) (Rollen).
Für den Beginn der Arbeit im User Mode (Benutzermodus) sind zwei grundlegende Schritte erforderlich:
  • Benutzermodus aktivieren
  • Benutzermodus konfigurieren
So aktivieren Sie den Benutzermodus:
Vorgehen
  1. Wählen Sie im linken Bereich der Administration Console Organizational Units > Global Policies (Organisationseinheiten > Globale Richtlinien).
  2. Im rechten Bereich wählen Sie in der Liste der Richtlinien User Mode (Benutzermodus).
  3. Wählen Sie anschließend das Kontrollkästchen Enable User Mode (Benutzermodus aktivieren).
  4. Wählen Sie Save Policies (Richtlinien speichern), um die Einstellung zu speichern.
  5. Geben Sie im Bestätigungsdialog die Anmeldedaten eines Chromeleon-Benutzers ein, der dazu die Berechtigung für Manage Global Policies (Globale Richtlinien verwalten) hat. Beachten Sie den Folgehinweis zu den Standard-Anmeldedaten.
Benutzermodus aktivieren
Benutzermodus aktivieren
So konfigurieren Sie den Benutzermodus:
Vorgehen
  1. Erweitern Sie im linken Bereich der Administration Console die Baumstruktur User Database (Benutzerdatenbank).
  2. Verwenden Sie zur Konfiguration der Benutzerverwaltung die Unterkategorien.
HINWEIS
Die Standardeingaben für User Name (Benutzername) und Password (Passwort) lauten cmadmin bzw. admin.
  • Ändern Sie das Passwort, notieren Sie es und legen Sie es an einer sicheren Stelle ab.
  • Sie können dieses Konto dann für Notsituationen nutzen, wenn z. B. die normalen Administratoren ihr Passwort vergessen oder sich selbst aus bestimmten Bereichen ausgeschlossen haben.
TIPP
Nähere Informationen zum Erstellen von Benutzerkonten und Definieren von Zugriffsgruppen und Rollen finden Sie unter Chromeleon 7 Help > Administering Chromeleon > User Management (Chromeleon 7 Hilfe > Chromeleon verwalten > Benutzermanagement).
Der Installationsdatenträger enthält eine Beispiel-Benutzerdatenbank: \Contributed Content\User Management Templates\User Management.
Die Benutzerdatenbank ist eine verschlüsselte XML-Datei (UserDb.EXML) und wird im folgenden Verzeichnis gespeichert:
C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\UserManagement
HINWEIS
Sie können den Speicherort und Dateinamen der verschlüsselten XML-Datei nicht ändern.