Der Data Vault Manager ist ein Chromeleon-Tool, das Sie bei folgenden Aufgaben unterstützt:
- Einen neues Datendepot erstellen (Standard-Datendepot erstellen):
- Für Datendepots mit und ohne Daten-Audit Trails oder Versionierungen.
- Für ein übergeordnetes Verzeichnis für die Organisation Ihrer Daten.
TIPP
Sie können Daten in verschiedenen Ordnern innerhalb des gleichen Datendepots ablegen und Sie können unterschiedliche Zugangsberechtigungen für unterschiedliche Ordner definieren.
- Es besteht auch die Möglichkeit, Daten aus dem „Live“-Datendepot zu verschieben (archivieren), um dort Platz zu schaffen.
HINWEIS
Der Datenbankteil eines standardmäßigen Datendepots ist auf 10 GB begrenzt. Die Datenbank enthält Probeninformationen, die Methoden und die Audit Trails, nicht jedoch die Rohdaten.
TIPP
Erstellen Sie nicht übermäßig viele Datendepots. Abfragen (Datensuchen) gestalten sich effizienter, wenn die Daten nicht auf viele verschiedene Datendepots verteilt sind, da Abfragen nur in jeweils einem Datendepot ausgeführt werden können.
- Chromeleon 6-Datenquelle verbinden oder trennen (Chromeleon 6-Datenquellen verbinden): Sie können bei Bedarf Chromeleon 6-Datenquellen (schreibgeschützt) lokal oder im Netzwerk verbinden.
- Chromeleon 7 Datendepot verbinden oder trennen: Der Dienst Discovery Service findet Chromeleon 7 Datendepots im Netzwerk automatisch. Manuelles Trennen oder Verbinden ist nur bei erweiterten administrativen Aufgaben wie dem Verschieben oder Umbenennen eines Datendepots erforderlich. Diese Aufgaben werden im vorliegenden Dokument nicht behandelt.
So starten Sie den Data Vault Manager:
Vorgehen
- Öffnen Sie die Administration Console.
- Wählen Sie im linken Bereich Local Machine (Lokales Gerät).
- Wählen Sie im rechten Bereich Manage Data Vaults (Datendepots verwalten).
- Wählen Sie alternativ Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Data Vault Manager.
- Der Data Vault Manager wird in einem separaten Fenster geöffnet.