Während der Software-Installation wird automatisch das standardmäßige Datendepot ChromeleonLocal im Standardverzeichnis generiert (im entsprechenden Unterordner).
Während der Installation wird ein weiterer lokales Datendepot (ein XVault™) erzeugt. Dabei handelt es sich um einen spezielles Datendepot, der eine zwischengespeicherte Kopie der laufenden Sequenzen enthält. Zweck von XVault ist es, den Betrieb der Instrumente und den Zugriff auf zu verarbeitende Daten während Netzwerkausfällen aufrechtzuerhalten; er ist jedoch auch ein wesentlicher Bestandteil von Standalone-Installationen. Der XVault ist ausgeblendet.
TIPP
Das standardmäßige Standard-Datendepot und der XVault erfordern keinerlei Konfiguration.
Das Standardverzeichnis für standardmäßige Datendepots lautet:
C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\DataVaults\<Name des Datendepots>