Bei Computern, die physisch mit Instrumenten verbunden sind (Chromeleon-Arbeitsstationen und Instrument Controller-Stationen), und insbesondere bei solchen, die von einem anderen PC mit Chromeleon ferngesteuert werden (Remote Client-Station), empfiehlt Thermo Fisher Scientific, bei jedem Start des Computers auch den Instrument Controller Service zu starten.
TIPP
Ist der PC nicht physisch mit Instrumenten verbunden (Chromeleon Data Client- und Remote Client-Stationen), sollten Sie diese Schritte nicht durchführen, da dies zusätzliche PC-Ressourcen beanspruchen würde.
So aktivieren Sie den automatischen Start des Dienstes Instrument Controller Service:
Vorgehen
- Öffnen Sie den Services Manager durch Klick auf das Chromeleon-Taskleistensymbol (im Infobereich der Taskleiste) oder über: Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Start service at system start (Dienst bei Systemstart starten).
- Um den Dienst direkt zu starten, wählen Sie die Schaltfläche Start Instrument Controller (Instrument Controller starten) im Services Manager.
- Schließen Sie den Services Manager.