Die Chromeleon Administration Console ist der Ausgangspunkt für die meisten administrativen Aufgaben in Chromeleon, wie zum Beispiel:
  • Die Verwaltung von Lizenzen
  • Die Planung von Datenübertragungen zwischen Datendepots, zum Beispiel zu Archivierungszwecken
  • Chromeleon-Anwender, -Gruppen und -Berechtigungen verwalten
  • Die Global Policies (Globalen Richtlinien) konfigurieren, zum Beispiel zur Aktivierung des User Mode (Benutzermodus)
  • Domain Resources (Domänenressourcen) überwachen, zum Beispiel überprüfen, welche Ressourcen (Instrumente und Datendepots) in einer Chromeleon-Domain verfügbar sind
  • Datendepots verwalten, die auf dem lokalen Computer installiert sind
TIPP
Einige dieser Funktionen sind nur in einer Domäneninstallation verfügbar und werden daher im vorliegenden Dokument nicht behandelt. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Thermo Fisher Scientific-Support, um mehr über die Vorteile zu erfahren, die eine Chromeleon-Netzwerkinstallation für Ihr Labor haben kann.
Linker und rechter Bereich der Chromeleon Administration Console
Linker und rechter Bereich der Chromeleon Administration Console
Um die Chromeleon Administration Console zu öffnen, wählen Sie Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Administration Console.