Das Chromeleon-Taskleistensymbol wird neben der Uhr im Infobereich (auch als Systembereich bezeichnet) der Windows-Taskleiste angezeigt. Es ist die minimierte Version des Services Manager. Das Symbol erfüllt folgende Funktionen:
- Es bietet eine einfache Möglichkeit, das Fenster Services Manager zu öffnen (durch einen Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol).
- Das Symbol und sein Tooltip zeigen den Status des Dienstes Instrument Controller Service an.
- Das Kontextmenü enthält einen Shortcut zum Starten/Stoppen des Dienstes Instrument Controller Service und zum Starten des Programms Instrument Configuration Manager.
Falls kein Chromeleon-Symbol im Infobereich angezeigt wird, können Sie die Anwendung auch über Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager starten.