Das Programm Chromeleon Services Manager hat folgende Aufgaben:
- Den Gesamtstatus der Dienstkomponenten von Chromeleon anzeigen.
- Den Ausgangspunkt für instrumentensteuerungsbezogene Konfigurationen bereitstellen.
TIPP
Weitere Informationen zu den Chromeleon-Diensten finden Sie im Abschnitt Glossary (Glossar) in der Chromeleon 7 Hilfe.
Das Programm Chromeleon Services Manager startet normalerweise automatisch. Es wird minimiert als Chromeleon-Taskleistensymbol neben der Uhr im Infobereich (auch als Systembereich bezeichnet) der Windows-Taskleiste angezeigt.
Um das Fenster Chromeleon Services Manager zu öffnen, klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf das Chromeleon-Taskleistensymbol.
Falls kein Chromeleon-Symbol in der Taskleiste angezeigt wird, können Sie den Services Manager auch über Start > Alle Programme > Thermo > Chromeleon 7 > Services Manager starten.
Schließen Sie das Fenster Chromeleon Services Manager, um es als Chromeleon-Taskleistensymbol zu minimieren.
Sollte ein Chromeleon-Dienst nicht automatisch gestartet werden, obwohl die Option Start service on system start (Dienst bei Systemstart starten) aktiviert ist, muss der Dienst manuell gestartet werden:
Vorgehen
- Windows 10: Geben Sie services.msc im Dialogfeld Web und Windows durchsuchen ein.
- Klicken Sie in den Suchergebnissen auf services.msc.
- Das Fenster Dienste wird geöffnet.
- Doppelklicken Sie in der Liste rechts im Fenster Dienste auf den gewünschten Chromeleon-Dienst.
- Wählen Sie Start.
HINWEIS
Sollten SQLEXPRESS und der Data Vault Service nicht gestartet werden, starten Sie zunächst SQLEXPRESS und im Anschluss den Data Vault Service. Falls Sie Data Vault Service zuerst starten, stehen die Datendepots möglicherweise nicht zur Verfügung.