Sie können alle Konfigurationen für Chromeleon 7 von zwei Ausgangspunkten aus vornehmen:
  • Vom Chromeleon Services Manager aus: Dieses Chromeleon-Tool wird minimiert als Chromeleon-Symbol im Infobereich der Windows-Taskleiste angezeigt.
  • Aus der Administration Console: Dieses Chromeleon-Tool kann über Start gestartet werden.