USB-Treiber für ein Modul laden - USB-Treiber für ein Modul laden
Chromeleon 7.3.2 Installationsanleitung
- Product Tree
- Ardia Platform > Software > Chromeleon CDS Software
- Desktop Software > Chromeleon CDS Software
- Document Type
- Installation Guide
- Software version
- 7.3.2
- Schalten Sie zunächst den Computer ein, nicht jedoch das Modul.
- Melden Sie sich am Windows-Betriebssystem mit einem Konto an, das über lokale Administratorrechte verfügt.
- Schalten Sie das Modul über den Hauptnetzschalter ein.
- Windows erkennt das neue Modul automatisch und führt die USB-Installation durch.