Die meisten Instrumente von Thermo Scientific werden mittels USB mit dem PC oder untereinander verbunden. Einige Instrumente (wie etwa Detektoren, die Daten mit hohen Übertragungsraten erfassen) benötigen USB-2.0-Anschlüsse. Andere Instrumente hingegen können auch über USB-1.1-Anschlüsse verbunden werden.
Einige Thermo Scientific-Instrumente verfügen über einen integrierten USB-Hub. Der Hub kann dem Standard USB 2.0 oder USB 1.1 entsprechen und mit oder ohne eigene Stromversorgung ausgestattet sein.
Beim Anschluss von Modulen über USB sind folgende Richtlinien zu beachten:
  • Module mit USB-2.0-Anschluss müssen über einen USB-2.0-Hub direkt mit dem PC (empfohlen für Detektoren) oder mit einem anderen Modul verbunden werden.
  • Module mit USB-1.1-Anschluss können direkt mit dem PC oder einem anderen Modul mit einem beliebigen USB-Hub verbunden werden.
  • Ein aktiver Hub funktioniert auch, wenn das Modul ausgeschaltet wird, und hält die Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten aufrecht.
  • Ein passiver Hub hält die Verbindungen nur aufrecht, solange das Gerät eingeschaltet ist.
Das Dokument List of Supported Instruments (Liste der unterstützten Instrumente) (siehe Ordner Documents (Dokumente) auf dem Installationsdatenträger) gibt an, welche Art von USB-Anschluss ein Instrument benötigt (und ob es über einen Hub verfügt).