Dieses Kapitel beschreibt die Installation von Chromatographie-Instrumenten, die über USB an den PC angeschlossen sind.
Chromeleon kann Chromatographie-Instrumente anderer Hersteller steuern. Das Dokument List of Supported Instruments (Liste der unterstützen Instrumente im Ordner Documents (Dokumente) des Installationsdatenträgers bietet eine Übersicht. Einrichtung und Anforderungen sind für jedes Modul unterschiedlich. Der Hilfe zum Chromeleon Instrument Configuration Manager ist zu entnehmen, welche Module unterstützt werden und wie sie zu installieren sind.
VORSICHT
Schließen Sie erst dann neue Instrumente oder Module über USB an Ihren PC an, wenn die Installation der Chromeleon-Software beendet und die Chromeleon Installation Qualification (IQ) (Installationsqualifizierung) erfolgreich abgeschlossen ist.
So richten Sie ein über USB angeschlossenes System ein:
Vorgehen
- Verbinden Sie alle Module untereinander und mit dem PC gemäß den Betriebsanleitungen der Module und Abschnitt Module über USB verbinden.
- Laden Sie die USB-Treiber für die Module gemäß Abschnitt USB-Treiber für ein Modul laden.
- Fügen Sie Ihr(e) Chromatographie-Instrument(e) über den Instrument Configuration Manager zur Systemkonfiguration hinzu; siehe Abschnitt Instrumente und Module konfigurieren.