Am Ende des Installationsvorgangs führt Chromeleon automatisch eine Installation Qualification (IQ) (Installationsqualifizierung) durch und erstellt einen Report. Sie können den Report anzeigen, indem Sie auf der letzten Seite des Setup-Vorgangs auf die Verknüpfung Installation Qualification report (Installationsqualifizierungsreport) klicken.
Letzte Seite des Installationsassistenten
Letzte Seite des Installationsassistenten
TIPP
Um den Report später zu lesen, wählen Sie Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ > Current IQ report (Aktueller IQ-Report). Der Report wird im Standard-Webbrowser geöffnet.
Die Installationsqualifizierung vergleicht die aktuellen Informationen zu den installierten Dateien mit einer von Thermo Fisher Scientific bereitgestellten Referenzliste. Bei Abweichungen wird eine Warnung oder eine Fehlermeldung angezeigt, um auf Folgendes hinzuweisen:
  • Warning (Warnung): Eine Warnung kann auf ein offensichtliches Problem hinweisen, das sich leicht beheben lässt, zum Beispiel durch Bereitstellung einer gültigen Lizenzdatei, Erweiterung des PC-Arbeitsspeichers oder den Start von Windows-Diensten. Eine Warnung kann auch darauf hinweisen, dass eine Datei nicht den erwarteten Zeitstempel oder die erwartete Version aufweist. Bei kleineren Abweichungen sind in der Regel keine weiteren Aktionen erforderlich. Tritt trotzdem ein Problem auf, versuchen Sie eine Reparatur der Installation, wie in Abschnitt Installation reparieren beschrieben. Bleibt das Problem bestehen, führen Sie die in Abschnitt Fehlerbehebung bei der Software-Installation beschriebenen Schritte durch.
  • Error (Fehler): Eine wichtige Komponente fehlt oder ist beschädigt. Versuchen Sie eine Reparatur der Installation, wie in Abschnitt Installation reparieren beschrieben. Bleibt das Problem bestehen, führen Sie die in Abschnitt Fehlerbehebung bei der Software-Installation beschriebenen Schritte durch.
HINWEIS
Nach der ersten Installation von Chromeleon 7 kann der Installationsqualifizierungsreport eine Warnung zu einer fehlenden Lizenz enthalten. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie während der Software-Installation im Dialogfenster zur Lizenzeinrichtung auf Skip (Überspringen) geklickt haben. Stellen Sie eine gültige Lizenz bereit.
TIPP
Sie können jederzeit eine Installationsqualifizierung durchführen, um zu überprüfen, ob Ihre Installation in Ordnung ist. Über Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ starten Sie die Installationsqualifizierung. Für weitere Informationen drücken Sie F1 im Chromeleon IQ-Fenster.
TIPP
Alle Installationsqualifizierungsreports und Installationsprotokolldateien lassen sich leicht aufrufen. Wählen Sie Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ > All IQ Reports (Alle IQ-Reports). Der Speicherort der Dateien lautet: C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\IQ.