Um eine Atlas-Instrumentenmethode zu importieren oder anzuzeigen, müssen die Atlas-Komponenten den Typ des Atlas-Instruments kennen, für das die Methode erstellt wurde. Instrumententypen werden als Teil der Atlas-Systemkonfiguration definiert, und daher muss dieser Teil der Atlas-Systemkonfiguration für die Import- und Ansichtsfunktion verfügbar sein.
Die folgenden Systemkonfigurationsdateien werden benötigt:
- Datei der Atlas-Systemkonfiguration: Atlas.cfg im Verzeichnis Atlas\sys des Atlas-Systems, auf welchem die Methoden generiert wurden.
- Definitionsdatei der Gerätetypen: DeviceTypes.ini im selben Verzeichnis Atlas\sys.
Das Kopieren dieser Dateien vom Atlas-System und die Installation dieser für das Chromeleon-System liegen in der Verantwortung des Chromeleon-Systemadministrators. Wie die Datei installiert wird, hängt davon ab, ob die Atlas-Systemkonfiguration nur auf einer einzigen Arbeitsstation oder auf mehreren Arbeitsstationen verfügbar sein soll.
Atlas-Systemkonfiguration auf einer einzelnen Arbeitsstation
Damit die Atlas-Systemkonfiguration auf einer einzelnen Arbeitsstation verfügbar ist, muss der Systemadministrator die folgenden Schritte ausführen:
Vorgehen
- Installieren Sie den Atlas Instrument Method Viewer auf der Arbeitsstation.
- Erstellen Sie einen Unterordner namens sys unter dem Programmordner Chromeleon Atlas, zum Beispiel C:\Program Files (x86)\Thermo\Chromeleon\bin\Atlas\sys
- Kopieren Sie die Dateien Atlas.cfg und DeviceTypes.ini in diesen Unterordner.
Atlas-Systemkonfiguration auf mehreren Arbeitsstationen
Damit die Atlas-Systemkonfiguration auf mehreren Arbeitsstationen verfügbar ist, muss der Systemadministrator die folgenden Schritte ausführen:
Vorgehen
- Bestimmen Sie einen Netzwerkspeicherort, auf den alle Arbeitsstationen, die die Atlas-Systemkonfiguration lesen können müssen, zugreifen können. In dieser Anleitung lautet dieser Ort <\\Servername\AtlasRoot>.
- Erstellen Sie einen Unterordner namens sys an diesem Netzwerkspeicherort, zum Beispiel <\\ServerName\AtlasRoot>\sys
- Kopieren Sie die Dateien Atlas.cfg und DeviceTypes.ini in diesen Unterordner.
- Kopieren Sie den Unterordner namens def im Programmverzeichnis von Chromeleon Atlas in den Netzwerkspeicherort, kopieren Sie zum Beispiel C:\Programme (x86)\Thermo\Chromeleon\bin\Atlas\def (mitsamt Inhalt) in <\\ServerName\AtlasRoot>\def
- Auf jeder Arbeitsstation, die die Atlas-Systemkonfiguration lesen muss:
- Installieren Sie den Atlas Instrument Method Viewer.
- Bearbeiten Sie die Datei Atlas.ini im Installationsverzeichnis von Chromeleon, zum Beispiel C:\Programme (x86)\Thermo\Chromeleon\bin\Atlas.ini
- Ändern Sie den Speicherort von atlas_root in den Netzwerkspeicherort, und zwar ohne \ am Ende, zum Beispiel atlas_root=<\\ServerName\AtlasRoot>