Massenspektrometrie-Treiber
Für Chromeleon 7.3.2 werden Massenspektrometrie-Treiber als separate Installationspakete bereitgestellt, die manuell installiert werden müssen. Für weitere Informationen siehe den Chromeleon 7 MS Software Installation Guide, der auf dem Chromeleon-Installationsdatenträger enthalten ist.
Virtueller USB-COM-Port
Einige Chromeleon-Treiber erfordern die Installation eines virtuellen USB-COM-Ports. Die Treibersoftware wird als separates Installationspaket bereitgestellt.
Der Unterordner USB Virtual COM Port im Ordner Drivers des Chromeleon-Installationsdatenträgers enthält die getestete Treiberversion. Der Ordner USB Virtual COM Port enthält auch eine ReadMe-Datei mit Installationsanweisungen.
Waters Driver Pack und Acquity System Driver
Für Chromeleon 7.3.2 werden das Waters Driver Pack und der Acquity System Driver als separate Installationspakete bereitgestellt, die manuell durch den Anwender installiert werden müssen. Für weitere Informationen zur Dokumentation und Installation des Pakets wenden Sie sich bitte an Waters Corporation.