HINWEIS
Schließen Sie erst dann neue Instrumente/Module über USB an Ihren PC an, wenn die Installation der Chromeleon-Software beendet und die Chromeleon Installation Qualification (IQ, Installationsqualifizierung) erfolgreich abgeschlossen ist.
HINWEIS
Bestimmte IT-Tools und Antivirensoftware können Systemdateien blockieren und daher nach dem Setup einen Neustart erforderlich machen. Die Installation einiger Drittanbieter-Komponenten (zum Beispiel .NET Framework) erfordert im Allgemeinen einen Neustart.
Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen aus Kapitel Systemvoraussetzungen und Kompatibilität und Windows für Chromeleon 7 konfigurieren erfüllt sind.
Voraussetzungen
  1. Alle Anwendungen sind vor Beginn des Setups zu schließen, damit relevante Systemdateien aktualisiert werden können.
Vorgehen
  1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihren PC ein.
  2. Das Fenster AutoPlay stellt Links zum Durchsuchen des Installationsträgers und zum Ausführen des Installationsprogramms zur Verfügung. AutoPlay bietet die Möglichkeit, den Installationsdatenträger zu durchsuchen und das Install.
  3. Wählen Sie die Datei Run Install.exe, wenn die AutoPlay (Automatische Wiedergabe) für optische Laufwerke deaktiviert ist.
  4. Falls Microsoft .NET Framework noch nicht vorhanden ist, werden die benötigten Dateien installiert, bevor die eigentliche Installation von Chromeleon beginnt. Nach Installation der .NET-Software ist ein Neustart erforderlich.
  5. Falls die .NET-Software bereits auf dem Computer vorhanden ist, wird das Chromeleon Setup-Fenster gestartet.
  6. Lesen Sie die license terms and conditions (Lizenzbedingungen) und wählen Sie das Kontrollkästchen neben I agree to the license terms and conditions (Ich stimme den Lizenzbedingungen zu).
  7. Sobald Sie den Lizenzbedingungen zustimmen, die Schaltflächen Install und Advanced options (erweiterte Optionen) werden aktiviert.
  8. Wählen Sie Install (Installieren), um die standardmäßige Chromeleon-Installation zu starten, inkl. aller Softwarekomponenten, die erforderlich sind, um die meisten Instrumente von Thermo Scientific zu steuern, die Methoden der Massenspektrometrie-Instrumente von Thermo Scientific anzuzeigen und Drittgeräte zu steuern.
  9. Über die Optionsschaltfläche Advanced (Erweitert) können Sie auch verschiedene optionale Softwarekomponenten installieren.
  10. TIPP
    Wenn Sie auf Install (Installieren) klicken, erscheint eine User Account Control-Meldung (UAC, Benutzerkontensteuerung). Wird diese Meldung nicht bestätigt, läuft sie nach 2 Minuten ab und Sie werden gefragt, ob Sie das Setup abbrechen möchten. Klicken Sie auf No (Nein), um mit der Installation fortzufahren. Um dies zu vermeiden, dürfen Sie die Installation nicht unbeaufsichtigt weiterlaufen lassen, bevor nicht die UAC-Aufforderung angezeigt wurde.
    • Sie können die optionalen Softwarekomponenten zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt installieren.
    • Ausführliche Informationen zur Installation und Konfiguration der Massenspektrometrie-Treiber von Thermo Scientific finden Sie im MS Software Installationsanleitung auf dem Chromeleon-Installationsdatenträger.
    • Für die Chromeleon XPS Anwendung ist eine dedizierte Lizenz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon 7 Hilfe und der Chromeleon XPS Hilfe.
  11. Standardmäßig wird Chromeleon 7 im folgenden Verzeichnis installiert:
  12. C:\Programme\Thermo\Chromeleon (32-Bit-Systeme)
  13. C:\Programme (x86)\Thermo\Chromeleon (64-Bit-Systeme)
HINWEIS
Sie können das Installationsverzeichnis unter Advanced options (Erweiterte Optionen) ändern. Diese Option ist nur bei einer Erstinstallation von Chromeleon verfügbar. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Upgrade von Chromeleon 7.2 SR1 oder einer höheren Version durchführen.
HINWEIS
Der Speicherort aller anderen Fremdsoftwarepakete (z. B. Microsoft SQL Server) kann nicht geändert werden.
  1. Das Setup-Programm wird ausgeführt und die verschiedenen Softwarepakete werden installiert.
  2. Folgen Sie den jeweiligen Bildschirmanweisungen.
  3. Das Setup beginnt mit der Installation der erforderlichen Fremdsoftware-Komponenten, sofern sie nicht bereits vorhanden sind (Unterstützte Betriebssysteme und Windows-Updates).
  4. HINWEIS
    Die Installation von SQL Server Express und der .NET-Bibliotheken kann 5 bis 20 Minuten in Anspruch nehmen. Die Installation der Chromeleon-Dateien dauert in der Regel weniger als 5 Minuten.
  5. Bitte beachten Sie, dass die Installation des USB-Gerätetreiberpakets je nach Betriebssystem eine Windows-Sicherheitsmeldung auslösen kann:
  6. Um das USB-Treiberpaket für Chromeleon zu installieren, wählen Sie die Option Software von „Thermo Fisher Scientific“ immer vertrauen und wählen Sie Installieren, um fortzufahren.
Nach der Installation wird das Fenster für die Lizenzeinrichtung angezeigt:
So fügen Sie einen Lizenzinitialisierungscode hinzu:
Vorgehen
  1. Wählen Sie Add ... (Hinzufügen ...)
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Manage Licenses (Lizenzen verwalten) die Option Add (Hinzufügen).
  3. Geben Sie den License Initialization Code (Lizenzinitialisierungscode) ein.
  4. Wählen Sie die Organizational Unit (Organisationseinheit), der die Lizenzen zur Verfügung stehen sollen.
  5. Die Lizenzen, die der Organisationseinheit <Global> zugewiesen werden, stehen jedem Anwender bzw. jeder Station zur Verfügung.
  6. Lizenzen, die einer bestimmten Organisationseinheit zugewiesen sind (falls definiert), sind nur für Anwender/Stationen innerhalb dieser Organisationseinheit verfügbar.
  7. Wählen Sie Add (Hinzufügen).
  8. Der Lizenzinitialisierungscode wird zu Chromeleon hinzugefügt, der Lizenzstatus ist Pending Activation (Aktivierung ausstehend).
  9. Sie können die Lizenz aktivieren, nachdem Sie die Lizenzinitialisierungscodes hinzugefügt haben. Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon 7 Installationsanweisung.
Wenn Sie die Lizenz später hinzufügen und aktivieren möchten:
Vorgehen
  1. Wählen Sie Skip this step (Diesen Schritt überspringen).
  2. Sie müssen nach Abschluss des Setups, wie in der Chromeleon 7 Installationsanweisung im Ordner Documents (Dokumente) auf dem Chromeleon-Installationsdatenträger beschrieben, einen Lizenzcode angeben.
Ergebnis
  1. Es wird ein Installationsqualifizierungsreport erstellt. Wenn Sie den Report öffnen möchten, wählen Sie die Verknüpfung Installation Qualification Report (Installationsqualifizierungsreport):
HINWEIS
Bei Chromeleon können Sie mehrere Lizenzcodes eingeben, jeweils einen pro Zeile. Die neu hinzugefügten Lizenzcodes haben den Status Pending Activation (Aktivierung ausstehend) oder Subscription pending activation (Abonnement-Aktivierung ausstehend), außer bei Testcodes, die den Status Evaluation (Auswertung) mit einem Ablaufdatum zeigen. Diese Lizenzen müssen nicht aktiviert werden.
TIPP
Die Option Chromeleon Domain Controller ist für Domäneninstallationen vorgesehen. Wenden Sie sich an Thermo Fisher Scientific, um mehr über die Vorteile zu erfahren, die eine Chromeleon-Netzwerkinstallation für Ihr Labor haben kann.