Eine Deinstallation früherer Versionen von Chromeleon oder PeakNet 6 ist vor der Installation von Chromeleon 7 nicht erforderlich.
Im Rahmen des Chromeleon-Setup werden die laufenden Aktivitäten überprüft, zum Beispiel aktive Warteschlangen. Wenn eine Warteschlange gerade ausgeführt wird, gibt Chromeleon eine Warnung aus. Folgende Optionen stehen dann zur Auswahl:
  • Ignore (Ignorieren) – Wenn Sie diese Option wählen, wird die Warnung ignoriert und die Installation fortgesetzt. Der Instrument Controller wird angehalten und die Warteschlange abgebrochen.
  • Retry (Erneut versuchen) – Wenn Sie diese Option wählen, wird die Beendigung der aktiven Warteschlange(n) abgewartet und anschließend erneut versucht, Chromeleon 7.3.2 zu installieren. Der Status der Warteschlange(n) wird im Rahmen des erneuten Installationsversuchs nochmals geprüft.
  • Cancel (Abbrechen) – Über diese Option wird die Installation abgebrochen.