Eine parallele Installation verschiedener Chromeleon 7-Versionen (oder Service-Releases) von Chromeleon 7 auf demselben PC wird nicht unterstützt. Wird Chromeleon 7.3.2 auf einem PC installiert, der bereits eine frühere Version von Chromeleon 7 enthält, so wird letztere aktualisiert. Für weitere Informationen siehe Chromeleon 7 installieren – Haupt- und Service-Releases.