Das Kapitel beschreibt die Voraussetzungen, Firewall-Einstellungen und Einstellungen, die nur an solchen Chromeleon-Stationen vorzunehmen sind, bei denen eine direkte Verbindung zu Instrumenten besteht.
VORSICHT
Ein Zugriff auf Datendepots ist nicht mehr möglich, wenn Sie den Namen oder den Netzwerkpfad ändern, nachdem die Chromeleon 7-Installation abgeschlossen ist.
Ein Zugriff auf Chromeleon Datendepots ist nicht mehr möglich, wenn Sie den Namen oder den Netzwerkpfad des Computers ändern, nachdem die Chromeleon-Installation abgeschlossen ist.
  • Geben Sie daher den Computernamen sowie den Netzwerkpfad vor der Installation von Chromeleon an.
  • Falls Sie den Computernamen nach der Chromeleon-Installation ändern müssen, wenden Sie sich bitte zwecks Support an Thermo Fisher Scientific.