Chromeleon 7 nutzt Microsoft SQL Server als Datenbankmodul für standardmäßige (lokale) Datendepots. Informationen zu den unterstützten Versionen von Microsoft SQL Server finden Sie im Dokument Supported Operating Systems im Ordner Documents auf dem Installationsdatenträger.
Falls keine Version von SQL Server auf dem Computer vorhanden ist, wird Microsoft SQL Server während des Chromeleon-Setups automatisch installiert, einschließlich der erforderlichen Server- und Client-Komponenten (einschließlich SQL Client Connectivity SDK). Dies geschieht vor Beginn der eigentlichen Installation von Chromeleon.
Ist bereits eine andere SQL Server-Version vorhanden, wird die vorliegende SQL Server-Version verwendet.
Die Installationsvorgänge werden unter folgendem Speicherort protokolliert (gilt für 64-Bit-Betriebssysteme): C:\Programme\Microsoft SQL Server\140\Setup Bootstrap\Log\.
Erläuterungen zu den Protokolldateien finden Sie im Microsoft-Artikel „How to: View and Read SQL Server Setup Log Files“ unter https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/view-and-read-sql-server-setup-log-files?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15.
TIPP
Mit Chromeleon 7 können Sie nur standardmäßige Datendepots lokal auf der Festplatte des PCs installieren, auf dem Chromeleon 7 ausgeführt wird. Standardmäßige Datendepots können innerhalb der Domäne übergreifend genutzt werden, aber Konnektivität, Leistung und Kapazität sind durch SQL Server Express begrenzt.
- Die Installation von 32-Bit SQL Server 2017 wird nicht unterstützt.
- Der Betrieb von SQL Server auf einer virtuellen Maschine ist durch die Virtualisierung langsamer als nativ.
- Die Installation von SQL Server 2017 enthält keine kumulativen Updates (CU). Aus diesem Grund sollten die neuesten CU von Microsoft installiert werden.
- Die Installation von SQL Server wird nur auf x64-Prozessoren unterstützt. Sie wird nicht mehr auf x86-Prozessoren unterstützt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Microsoft Dokumentation.
TIPP
Zur Erstellung von Datendepots für mehrere Benutzer sind Datenbanken erforderlich, die für mehrere Benutzer optimiert sind, sprich Oracle™ und die Version von MS SQL Server für mehrere Benutzer (nicht Express). Einzelheiten dazu erhalten Sie bei Thermo Fisher Scientific.