Informationen zu den unterstützten Versionen von Microsoft .NET Framework™ finden Sie im Dokument Supported Operating Systems im Ordner Documents auf dem Installationsdatenträger.
HINWEIS
Um Chromeleon auf einem PC mit Windows 8.1 Pro (oder höher) zu installieren, ist eine Internetverbindung erforderlich. Falls keine Internetverbindung verfügbar ist, müssen Sie .NET manuell vom originalen Windows-Installationsdatenträger aus installieren.
Sofern die benötigte .NET-Version nicht schon vorhanden ist, werden die erforderlichen Dateien installiert, bevor die eigentliche Installation von Chromeleon 7 beginnt. Nach der Installation von .NET ist ein Neustart erforderlich.
Die Chromeleon Installation Qualification (IQ) (Installationsqualifizierung) meldet die installierten .NET-Versionen.
HINWEIS
Eine Veränderung im Algorithmus von Microsoft .NET Framework Version 4.8 kann zu minimalen relativen Unterschieden zwischen den mit .NET 4.8 berechneten Kalibrierergebnissen und den mit früheren Versionen von .NET Framework ermittelten Ergebnissen führen. Diese Abweichungen zeigen sich in Polynomen sechsten und siebten Grades und treten nur in sehr seltenen Fällen auf.