Informationen zu den Betriebssystemen, die für die Verwendung mit Chromeleon 7 unterstützt werden, finden Sie im Dokument Supported Operating Systems im Ordner Documents auf dem Installationsdatenträger.
HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Sprache des Chromeleon-Pakets mit der Sprache des installierten Betriebssystems übereinstimmt. Installieren Sie z. B. das chinesischsprachige Chromeleon auf einem Betriebssystem mit der Sprache Chinesisch.
TIPP
Bei der Installation von Chromeleon auf einem Windows 10 Enterprise/Pro-Betriebssystem sollte die Option Schnellstart aktivieren (empfohlen) in den Windows 10 Einstellungen für das Herunterfahren deaktiviert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Chromeleon Instrument Controller Service beim Herunterfahren des Systems ordnungsgemäß gestoppt wird, wodurch mögliche Verbindungsfehler beim erneuten Hochfahren des Computers vermieden werden.