Die in diesem Dokument beschriebenen Hardware-Voraussetzungen stellen empfohlene Konfigurationen dar. Die Konfiguration Ihrer Infrastruktur auf weniger anspruchsvolle Spezifikationen kann bei einigen Anwendungen ausreichend sein, wird aber insgesamt wahrscheinlich keine zufriedenstellende Leistung erbringen.
HINWEIS
Die Hardware-Voraussetzungen wurden aktualisiert, um die derzeit verfügbare Computer-Hardware darzustellen, die für eine optimale Leistung des Systems verwendet werden sollte. Vorinstallierte Hardware gemäß früheren Versionen der Installationsanleitung wird weiterhin unterstützt.
Prozessor | Empfohlen | Quad Core Desktop-CPU |
|---|---|---|
RAM | Empfohlen: Mit 2 DAD: Mit MS: Agilent ICF™: | 16 GB oder mehr 16 GB oder mehr 16 GB oder mehr 16 GB oder mehr |
Sekundärer Speicher | Empfohlen: Mit 2 DAD: Mit MS: | 120 GB HDD oder SSD1) 1 TB 1 TB |
Optisches Laufwerk | DVD | |
Anzeige | Empfohlen: | Auflösung 1440 x 900 oder höher |
Chromeleon wurde auf Monitoren mit 96 DPI bei 100 % Skalierung getestet. Andere DPI- und Skalierungswerte können zur falschen Anzeige von UI-Elementen führen. | ||
USB-Anschlüsse | Thermo Scientific-Module: | 1 oder mehrere zusätzliche Ports |
Weitere Informationen zu spezifischen Modulen finden Sie in der Chromeleon 7 Hilfe. | ||
VORSICHT
Fragen Sie bei Thermo Fisher Scientific nach eventuell zusätzlichen Anforderungen für die Instrumente, die Sie anschließen möchten. Beispielsweise Erweiterungssteckplätze zur Steuerung von Drittanbieter-Instrumenten über RS-232 oder GPIB.