Zur Nutzung von Chromeleon benötigen Sie einen gültigen Lizenzinitialisierungscode, den Sie im Chromeleon-Installationspaket finden. Diese Codes müssen innerhalb des Testzeitraums (60 Tage) aktiviert werden. Die Codes können automatisch über einen Computer mit einer Internetverbindung aktiviert werden oder für Computer, die nicht direkt mit den Servern von Thermo Fisher kommunizieren können, manuell mithilfe verschiedener Möglichkeiten.
Eine Chromeleon 7-Lizenz benötigt die folgenden Codes, um eine Lizenz zu aktivieren:
- Lizenzinitialisierungscode (License Initialization Code (LIC)): Wird bei der Chromeleon-Installation mitgeliefert
- Lizenzanfragecode (License Request Code (LRC)): Wird von Chromeleon erstellt, um die Aktivierung durch Thermo Fisher zu ermöglichen
- Lizenzaktivierungscode (License Activation Code (LAC)): Wird von Thermo Fisher erstellt, um den verbundenen LIC zu aktivieren
Um eine gültige Lizenz zu aktivieren, müssen Sie während des Software-Installationsprozesses den Lizenzinitialisierungscode angeben (Chromeleon 7 installieren – Haupt- und Service-Releases). Wenn Sie beides nicht zur Hand haben, können Sie die Lizenz auch später aktivieren (Lizenz aktivieren).