Al instalar, actualizar o desinstalar Chromeleon o un producto de terceros (como Windows), resulta útil saber si alguna de las siguientes acciones de Chromeleon está activa:
- Ejecución de cola(s)
- Ejecución de arranque/apagado inteligente
- Supervisión de línea de base
Chromeleon Activity Check es un programa de línea de comandos independiente que comprueba si los sistemas relacionados con Chromeleon están preparados para instalarse/actualizarse. Puede encontrar el programa (ChromeleonActivityCheck.exe) en el medio de instalación, en la carpeta Tools > Chromeleon Activity Check.
NOTA
Chromeleon Activity Check requiere Microsoft .NET 4.8. o posterior. Sin embargo, no requiere una licencia de Chromeleon ni un inicio de sesión en el sistema Chromeleon.
Para iniciar la comprobación de actividad:
Procedimiento
- En su medio de instalación, vaya a Tools > Chromeleon Activity Check.
- Copie el archivo ChromeleonActivityCheck.exe a una ubicación de su elección.
- Abra el Símbolo del sistema de Windows.
- Vaya hasta la ubicación del archivo ChromeleonActivityCheck.exe y ejecute el programa.
- Puede obtener los siguientes códigos de salida:
- 0: indica que todas las acciones de Chromeleon están inactivas
- 1: indica acciones de Chromeleon activas
Puede usar el comando wait (espera) w para especificar un tiempo de espera (minutos) para que las acciones de Chromeleon pasen a estar inactivas. El programa revisará las acciones activas cada 5 segundos hasta que el tiempo de espera haya transcurrido. El programa saldrá tan pronto como las acciones estén inactivas o después de que haya transcurrido el tiempo de espera.
Ejemplo 1:
ChromeleonActivityCheck.exe /wait:5
o bien
ChromeleonActivityCheck.exe /w:5
El programa comprobará el estado del sistema para las acciones activas cada 5 segundos en un periodo de tiempo de 5 minutos.
Ejemplo 2:
ChromeleonActivityCheck.exe /w:-1
El programa comprobará el estado del sistema para las acciones activas cada 5 segundos infinitamente hasta que el sistema esté inactivo.
Ejemplo 3:
Puede crear un archivo de texto, por ejemplo ParamList, que incluya las opciones predefinidas para el comando.
ChromeleonActivityCheck.exe @ParamList
El programa leerá las opciones del archivo ParamList. El contenido del archivo puede verse así: /w:5.