NOTA
Las restricciones que se describen a continuación solo se aplican a IPC. Solo son relevantes para los clientes que usan controladores USB de Thermo Fisher para equipo IC, LC, A2D y TRACE1110.
No utilice el modo sin supervisión (silencioso) si está instalando Chromeleon 7 por primera vez en un ordenador nuevo con Windows. Si lo utiliza, impedirá la instalación del paquete de controlador USB de Chromeleon.
Para instalar el paquete de controlador USB de Chromeleon:
Procedimiento
- Seleccione Confiar siempre en el software de “Thermo Fisher Scientific” para confirmar el mensaje de Seguridad de Windows.
- Haga clic en Instalar.
Este mensaje solo aparece durante la instalación rutinaria de Chromeleon 7 usando el kit de instalación para Chromeleon.
NOTA
El paquete de controlador USB de Chromeleon puede instalarse en el modo sin supervisión en un IPC en los casos siguientes:
- Está actualizando una instalación existente de Chromeleon donde se ha confirmado previamente el mensaje de seguridad de Windows para el paquete del controlador USB de Chromeleon como se ha descrito anteriormente.
- Está utilizando un despliegue de imagen para instalar Chromeleon, y la instalación del paquete de controlador USB de Chromeleon se ha confirmado en el ordenador de referencia antes de crear el archivo de imagen.