Thermo Fisher publica periódicamente actualizaciones de mantenimiento (Maintenance Updates, MU) entre versiones de servicio para permitir un mayor nivel de estabilidad para los entornos del cliente. Las actualizaciones de mantenimiento solo suelen incluir correcciones de errores, pero no ofrecen funcionalidades nuevas. Instale las actualizaciones de mantenimiento de Chromeleon a la última versión para garantizar la estabilidad del software.
Para instalar una actualización de mantenimiento de Chromeleon, se requiere haber instalado una versión principal o una versión de servicio de Chromeleon. La actualización de mantenimiento solo puede instalarse sobre la versión principal o de servicio sobre la que está basada.
Si todavía no está presente, instale la versión principal o de servicio de Chromeleon como se describe en este documento.
Para instalar la actualización de mantenimiento:
Procedimiento
  1. Inserte el medio de instalación para la actualización de mantenimiento en el ordenador.
  2. Aparece la ventana AutoPlay (Reproducción automática).
  3. Haga clic en Run (Ejecutar) Install.exe para iniciar el proceso de instalación.
  4. Lea y acepte los términos y condiciones de licencia de Chromeleon.
  5. Haga clic en Install (Instalar) para iniciar la instalación. Se ejecuta el programa de configuración. Siga las instrucciones en pantalla.