Compruebe que cumple los requisitos siguientes:
  • El servicio Firewall de Windows integrado debe estar activado. Si por algún motivo tiene que desactivar el Firewall de Windows, utilice el programa Panel de Control de Firewall de Windows (Panel de control > Sistema y seguridad > Firewall de Windows), pero deje activado el servicio de Firewall de Windows.
  • Compruebe que la persona que realiza la instalación tiene privilegios locales de administrador en Windows. Reinicie el ordenador si se le pide que lo haga. Tras el reinicio, el administrador que haya iniciado la configuración tendrá que iniciar sesión de nuevo para poder completar el proceso de instalación correctamente.
  • Compruebe que los cortafuegos de terceros están desactivados.
PRECAUCIÓN
Asegúrese de que cuenta con suficiente espacio libre en la unidad de su ordenador. De lo contrario, la instalación fallará.
El tiempo de instalación varía dependiendo de la presencia de componentes de terceros. Por ejemplo, instalar bibliotecas de .NET Framework puede llevar una cantidad de tiempo considerable.