Chromeleon 7 proporciona acceso a datos de Chromeleon 6 y mantiene la mayor compatibilidad retroactiva posible. Chromeleon 7 ha sido diseñado centrándose en el desarrollo futuro. En casos poco frecuentes, esto puede resultar en desviaciones leves al ver datos heredados en Chromeleon 7.
Con Chromeleon 7, puede conectarse a fuentes de datos creadas con versiones anteriores de Chromeleon 6/PeakNet 6. Puede ver los datos, realizar modificaciones temporales y ver el efecto en los resultados.
Sin embargo, no puede guardar los cambios dentro de una fuente de datos Chromeleon 6. Para modificar de forma permanente datos procedentes de Chromeleon 6, primero tiene que copiar los datos de la fuente de datos Chromeleon 6 en un repositorio de datos de Chromeleon 7.
NOTA
Para acceder a datos Chromeleon 6 en un ordenador que no tenga instalado Chromeleon 6, primero instale el controlador Microsoft ODBC para Oracle, que forma parte del paquete MDAC. Este es el único controlador ODBC validado para la conexión con bases de datos Oracle (el controlador proporcionado por Oracle para ODBC no funcionará con Chromeleon).
No puede conectar con un repositorio de datos de Chromeleon 7 desde versiones anteriores de Chromeleon/PeakNet.
No es posible importar paneles de Chromeleon 6 a Chromeleon 7, ni tampoco en el otro sentido.