Chromeleon 7 puede coexistir con Chromeleon 6 (o PeakNet™ 6) en el mismo ordenador. Chromeleon 7 se instala en una carpeta distinta y no afecta a la instalación de Chromeleon 6. Puede usar los clientes de Chromeleon 6 y 7 al mismo tiempo.
Sin embargo, no puede controlar instrumentos utilizando dos versiones de software al mismo tiempo.
PRECAUCIÓN
No puede controlar un instrumento utilizando al mismo tiempo un servidor Chromeleon 6 y el controlador de instrumentos de Chromeleon 7. Al ejecutar Chromeleon 6 y 7 en el mismo ordenador, un instrumento asignado al servidor Chromeleon 6 no estará disponible en el Chromeleon 7 Instrument Controller (y viceversa).
- Para evitar conflictos entre el Chromeleon 7 Instrument Controller y el servidor de Chromeleon 6, no active las opciones para iniciar estos servicios automáticamente.