SUGERENCIA
La configuración intentará configurar el firewall de Windows integrado. Para ello, el servicio Firewall de Windows debe estar activado. Si por algún motivo tiene que desactivar el firewall de Windows, utilice el programa Panel de Control de Firewall de Windows (Panel de control\Sistema y seguridad\Firewall de Windows), pero deje activado el servicio Firewall de Windows.
En esta sección se describe la configuración de los firewalls usada por Chromeleon.
Chromeleon utiliza el Servicio de uso compartido de puertos Net.Tcp para la comunicación entre los componentes de software de Chromeleon. Por ello, la instalación de Chromeleon inicia este servicio y cambia el campo Tipo de arranque a Automático.
La mayoría de los componentes de software de Chromeleon usan el puerto TCP 1325 (que ha sido registrado en la IANA para su uso por Thermo Fisher Scientific, véase http://www.iana.org/assignments/port-numbers). El puerto 1325 se agrega a la lista de Excepciones como Chromeleon 7 Services.
En un sistema operativo Windows compatible, la configuración permite lo siguiente:
- Puerto local de entrada 1325
- Puerto remoto de salida 1325
Esto se aplica a los perfiles de dominio y públicos (se debe establecer en la configuración Avanzada del firewall de Windows).
Los siguientes componentes de software también se agregan a la lista Excepciones:
- Componentes de Chromeleon:
- Chromeleon 7 Real Time Kernel (CmDriver.exe)
- Chromeleon 7 Device Driver Host (CmDDKHost.exe)
- Componentes de SQL Server:
- SQL Database Service (sqlservr.exe)
- SQL Browser (sqlbrowser.exe)
Otros componentes
- Accela™ PDA Manager (PDAManager.exe)
Cuando se especifica ISQ™ Control:
- ISQ (ISQ.InstControlServer.exe)
- ISQ Dashboard (ISQ.Dashboard.exe)
- ISQ Instrument Control App (ISQ.InstrumentControlApp.exe)
Cuando se especifica TSQ-8000™ Control:
- TSQ (TSQ.InstControlServer.exe)
- TSQ Dashboard (TSQ.Dashboard.exe)
- TSQ Instrument Control App (TSQ.InstrumentControlApp.exe)
NOTA
La instalación de Chromeleon no puede configurar firewalls de terceros. Estos deben configurarse manualmente.
Los cortafuegos de terceros podrían causar problemas durante el proceso de instalación. Asegúrese de que los firewalls de terceros están desactivados. Se recomienda dejar activado el firewall de Windows (integrado).
Dependiendo de los instrumentos configurados, puede que haya excepciones de firewall adicionales y normas que deben seguirse. Se puede encontrar toda la información en la Ayuda de Chromeleon 7.