El NIST Mass Spectral Search Program no viene incluido en el paquete de instalación de Chromeleon. Si ha adquirido una copia completa de cualquiera de las bibliotecas de NIST MS, la instalación de la biblioteca también instala el software NIST Mass Spectral Search y AMDIS.
Si es necesario, p. ej. para la búsqueda en la biblioteca de MS, puede instalar manualmente una versión de demostración del programa desde el medio de instalación (en la carpeta Tools del medio de instalación de Chromeleon).
NOTA
Una actualización de una versión de Chromeleon anterior a Chromeleon 7.2 SR5 o posterior puede eliminar el NIST Mass Spectral Search Program (si está instalado) de su equipo.
- Vuelva a instalar el NIST Mass Spectral Search Program después de actualizar Chromeleon si es necesario.