Los códigos de licencia de Chromeleon son compatibles con versiones anteriores de Chromeleon (7.3.0 y posteriores). Para conseguir que los códigos de licencia sean compatibles con versiones anteriores de Chromeleon, el servidor de licencia siempre debe proporcionar la última versión de Chromeleon.
NOTA
Desactive los códigos de licencia antes de actualizar a la última versión de Chromeleon. Vuelva a activarlos una vez completada la actualización.