Algunas compilaciones de Windows 10 proporcionan la opción Versión beta: Use UTF-8 Unicode para la compatibilidad de idioma en todo el mundo en Panel de control > Región > Administrativo > Cambiar configuración regional del sistema.
Cuando se selecciona la casilla de verificación, Windows utiliza la página de códigos 65001 (Unicode UTF-8) en lugar de la página de códigos local como Windows-1252 (Western Latin1 o ANSI) para todos los archivos de texto sin formato. Esto permite que los archivos de texto creados en un entorno, por ejemplo, ruso, se lean en otros entornos, como Europa Occidental o Europa Central.
Este ajuste genera un error durante la instalación de Chromeleon. El Installation Qualification Report muestra un error cuando las siguientes claves de registro se establecen en el valor 65001:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - ACP
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - MACCP
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - OEMCP
Para solucionar este error, desmarque la casilla de verificación Versión beta: Use UTF-8 Unicode para la compatibilidad de idioma en todo el mundo.