PRECAUCIÓN
Mediante los pasos siguientes se eliminan todos los datos de Chromeleon almacenados localmente (incluidos los cromatogramas, los ePanels personalizados, la configuración del instrumento, la base de datos de usuario, etc.) del ordenador.
- Si desea conservar los datos, antes de continuar siga los pasos de la sección Administering Chromeleon > Backing Up Data > Backup Procedure and Data File Location de la Ayuda de Chromeleon 7.
Reinice el ordenador (o detenga SQL Server [servicio SQLEXPRESS]) y, a continuación, elimine la siguiente carpeta: C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon.
NOTA
Si ha creado repositorios de datos locales en ubicaciones distintas de la ruta por defecto, tiene que eliminarlos por separado.