Puede quitar los archivos del programa Chromeleon de su ordenador siguiendo las instrucciones a continuación.
SUGERENCIA
Estos pasos solo quitan los componentes de software. Se conservan todos los datos y ajustes. Esto tiene la ventaja de que puede desinstalar el software de forma segura sin que afecte a sus datos.
Procedimiento
- Inserte el medio de instalación de Chromeleon en el ordenador.
- Haga clic en Run Install.exe (Ejecutar Install.exe).
- Esto inicia la configuración de Chromeleon en el Maintenance mode (Modo de mantenimiento).
- Otra posibilidad es hacer clic en Panel de control > Programas y características. Haga doble clic en el programa actual de Thermo Chromeleon.
- Esto inicia la configuración de Chromeleon en el Maintenance mode (Modo de mantenimiento).
- Haga clic en Uninstall (Desinstalar).
- Siga las instrucciones en pantalla para quitar el programa del ordenador.
NOTA
La desinstalación de Chromeleon no elimina los controladores de instrumentos de MS de Thermo Scientific que se instalaron manualmente.