Problema | Solución |
---|---|
Windows no detecta el módulo y, en vez de ello, abre un asistente | Esto indica que ha conectado el módulo al ordenador y lo ha encendido por primera vez antes de instalar Chromeleon. Haga lo siguiente para solucionar el problema: Procedimiento
|
El seguimiento de auditoría de Chromeleon incluye mensajes de error que indican la interrupción de la comunicación USB, como: "Error receiving status: Error reading from <device name> @ USB <address>. The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request. The license is invalid." ("Error al recibir el estado: Error al leer desde <nombre dispositivo> @ USB <dirección>. La operación de E/S se ha cancelado a causa de una solicitud de la aplicación o una salida de amenaza. La licencia no es válida.") Los registros de eventos de la aplicación y del sistema de Windows pueden incluir mensajes de error relacionados con uno o varios de los siguientes:
| Esto indica que el Instrument Controller PC se ha puesto en modo de Standby (Suspensión) o Hibernate (Hibernación) mientras Chromeleon estaba operando instrumentos o recopilando datos. Siga las secciones Desactivación de la administración de energía de Windows y Desactivación de la administración de energía USB para desactivar la administración de energía (USB). |