Durante la instalación del software, se genera automáticamente un repositorio de datos estándar llamado ChromeleonLocal (en la subcarpeta correspondiente) en la ubicación por defecto.
Durante la instalación se crea otro repositorio de datos adicional (un XVault™). Este es un repositorio de datos especial que almacena una copia en caché de las secuencias que se están ejecutando. El propósito del XVault es mantener los instrumentos en ejecución y los datos accesibles para el procesamiento durante caídas de la red, aunque también constituye una parte esencial de las instalaciones independientes. El XVault está oculto.
SUGERENCIA
El repositorio de datos estándar por defecto y el XVault no necesitan ninguna configuración.
La ubicación predeterminada para los repositorios de datos estándar es:
C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\DataVaults\<nombre del repositorio de datos>