Una vez se ha instalado el software USB para el módulo (véase Conexión de módulos por medio de USB), instale y configure el módulo en Chromeleon:
Procedimiento
- Inicie el Instrument Controller Service: haga clic o clic con el botón derecho en el icono de bandeja de Chromeleon y seleccione Iniciar Chromeleon Instrument Controller o bien use el Services Manager.
- El icono de bandeja de Chromeleon
cambia para indicar que se está iniciando el Instrument Controller Service
.
- Espere hasta que el Instrument Controller Service se esté ejecutando inactivo
.
NOTA
Si el icono de bandeja de Chromeleon no está visible en la barra de tareas, haga clic en Inicio > Todos los programas > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager para abrir el Services Manager y haga clic en Start Instrument Controller.
- Inicie el Instrument Configuration Manager de Chromeleon seleccionando una de las opciones siguientes:
- Haga clic con el botón derecho en el icono de bandeja de Chromeleon y haga clic en clic en Configure Instruments (Configurar instrumentos).
- -O BIEN-
- En el Administrador de servicios, haga clic en Configure Instruments (Configurar instrumentos).
No. Description No. Description 1
Añadir instrumento
2
Añadir módulo
NOTA
Puede cerrar la ventana del Services Manager si está abierta. Si cierra la ventana, el Instrument Controller Service no se detiene.
- Puede hacer clic en el signo más junto al nombre del ordenador para mostrar los elementos de debajo.
- Seleccione el instrumento al que está asignado el módulo o cree un nuevo instrumento.
Para crear un nuevo instrumento:
Procedimiento
- En el menú Edit (Editar), haga clic en Add instrument (Añadir instrumento) o haga clic en el icono correspondiente de la barra de herramientas.
Para añadir un módulo:
Procedimiento
- En el menú Edit (Editar), haga clic en Add Module (Añadir módulo) o haga clic en el icono correspondiente de la barra de herramientas.
- En la lista Manufacturers, haga clic en Thermo Scientific. En la lista Modules, haga clic en el módulo.
- Chromeleon se conecta con el módulo, transfiere la configuración del módulo a Chromeleon y automáticamente define en consonancia las opciones en las páginas de diálogo de configuración.
- Confirme el mensaje con OK (Aceptar).
SUGERENCIA
La mayoría de los módulos están conectados mediante una interfaz USB. Chromeleon utiliza la dirección USB para detectar un módulo. Normalmente contiene el número de serie del módulo, lo cual le permite distinguir los módulos cuando hay presentes dos o más módulos idénticos (como dos bombas del mismo modelo).
- Haga clic en Browse (Examinar) y doble clic en el número USB. Solo aparecen las direcciones USB de los módulos correspondientes. Por ejemplo, al añadir un detector UV, solo se muestran las direcciones de los detectores UV.
- Verifique que los ajustes son correctos en cada página de configuración y defina ajustes adicionales si es necesario. Si necesita ayuda, haga clic en Help (Ayuda) (o pulse F1).
- En el menú File (Archivo), haga clic en Save Instrument Configuration (Guardar configuración de instrumento).
- Cierre el Instrument Configuration Manager.