La Chromeleon Administration Console constituye el punto de partida de la mayoría de las tareas administrativas en Chromeleon:
  • Administrar licencias
  • Programar la transferencia de datos entre los repositorios de datos, por ejemplo, para archivarlos
  • Administrar usuarios, grupos y privilegios de Chromeleon
  • Configurar Global Policies (Políticas globales), por ejemplo, habilitando la opción User mode (Modo de usuario)
  • Monitorizar Domain Resources (Recursos de dominio), por ejemplo comprobar qué recursos (instrumentos y repositorios de datos) están disponibles en un dominio de Chromeleon
  • Administrar repositorios de datos instalados en el ordenador local
SUGERENCIA
Algunas de estas funciones solo están disponibles en una instalación de dominio y, por tanto, este documento no las abarca. Póngase en contacto con el servicio de asistencia local de Thermo Fisher Scientific para saber más acerca de las ventajas que una instalación interconectada de Chromeleon puede aportar a su laboratorio.
Chromeleon Administration Console con panel izquierdo y derecho
Chromeleon Administration Console con panel izquierdo y derecho
Para abrir la Chromeleon Administration Console, seleccione Inicio > Todos los programas > Thermo Chromeleon 7 > Administration Console.