El icono de bandeja de Chromeleon aparece junto al reloj en el área de notificación (también llamada bandeja del sistema) de la barra de tareas de Windows. Es la versión minimizada del Services Manager. Tiene la siguiente funcionalidad:
  • Ofrece una forma fácil de abrir la ventana Services Manager (haciendo clic o haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono).
  • El icono de bandeja y su información sobre herramientas muestra el estado del Instrument Controller Service.
  • Su menú contextual proporciona un acceso directo para iniciar o detener el Instrument Controller Service y abrir el Instrument Configuration Manager.
Si el icono de bandeja de Chromeleon no está presente en el área de notificación, puede iniciarlo haciendo clic en Inicio > Todos los programas > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager.