El Chromeleon Services Manager hace lo siguiente:
- Muestra el estado general de los componentes de servicio de Chromeleon.
- Proporciona un punto de partida para el trabajo de configuración relacionado con el control de instrumentos.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre los servicios de Chromeleon, consulte la sección Glossary en la Ayuda de Chromeleon 7.
El Services Manager suele iniciarse automáticamente. Aparece minimizado como icono de bandeja de Chromeleon junto al reloj en el área de notificaciones (también conocida como bandeja del sistema) de la barra de tareas de Windows.
Para abrir la ventana del Chromeleon Services Manager, haga clic (o haga clic con el botón derecho) en el icono de bandeja de Chromeleon.
Si el icono de bandeja de Chromeleon no aparece, puede iniciar el Services Manager seleccionando Inicio > Todos los programas > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager.
Cierre la ventana del Chromeleon Services Manager para minimizarlo a modo de icono de bandeja de Chromeleon.
Si un servicio de Chromeleon no arranca automáticamente, aunque la casilla de verificación Start service on system start (Iniciar servicio al encender el sistema) esté marcada, inicie el servicio manualmente:
Procedimiento
- Windows 10: En el cuadro Buscar en la web y en Windows, escriba services.msc.
- En los resultados de la búsqueda, haga clic en services.msc.
- La ventana de Servicios se abre.
- En la lista que aparece en la parte derecha de la ventana Servicios, haga doble clic en el servicio de Chromeleon correspondiente.
- Haga clic en Inicio.
NOTA
Si SQLEXPRESS y el Data Vault Service no se inician, primero inicie SQLEXPRESS y después el Data Vault Service. Si inicia primero el Data Vault Service, es posible que los repositorios de datos no estén disponibles.