El proceso de instalación de Chromeleon consta de tres fases:
  • Instalación
  • Configuración del sistema
  • Certificación de la instalación (IQ)
Los aspectos correspondientes se pueden configurar mediante los modificadores de línea de comando.