Carga del controlador USB para un módulo - Carga del controlador USB para un módulo - Chromeleon 7.3.2 Guía de instalación - Carga del controlador USB para un módulo - topic
Chromeleon 7.3.2 Guía de instalación
- Product Tree
- Ardia Platform > Software > Chromeleon CDS Software
- Desktop Software > Chromeleon CDS Software
- Document Type
- Installation Guide
- Software version
- 7.3.2
- Encienda el ordenador, pero no el módulo.
- Inicie sesión en el sistema operativo Windows usando una cuenta con privilegios de administrador local.
- Encienda el módulo usando el interruptor principal de alimentación.
- Windows detecta automáticamente el nuevo módulo y realiza la instalación USB.