En este capítulo se describe cómo instalar instrumentos de cromatografía conectados al ordenador por medio de USB.
Chromeleon puede controlar instrumentos de cromatografía de otros fabricantes. La List of Supported Instruments en la carpeta Documents del medio de instalación proporciona un resumen. La configuración y los requisitos difieren para cada módulo. La ayuda de Chromeleon Instrument Configuration Manager proporciona información sobre qué módulos son compatibles y cómo instalarlos.
PRECAUCIÓN
No conecte nuevos instrumentos/módulos a su ordenador por medio de USB hasta que haya finalizado la instalación del software de Chromeleon y se haya completado y superado la certificación de la instalación (IQ) de Chromeleon.
Para configurar un sistema conectado por medio de USB, haga lo siguiente:
Procedimiento
- Conecte todos los módulos entre sí y al ordenador de acuerdo con las instrucciones de uso de los módulos y la sección Conexión de módulos por medio de USB.
- Cargue los controladores USB para los módulos de acuerdo con la sección Carga del controlador USB para un módulo.
- Agregue su instrumento o instrumentos de cromatografía a la configuración del sistema usando el Instrument Configuration Manager de acuerdo con la sección Configuración de instrumentos y módulos.