Para importar o visualizar un método del instrumento Atlas, sus componentes deben conocer el tipo de instrumento Atlas para el que fue creado el método. Los tipos de instrumentos se definen como una parte de la configuración del sistema Atlas y por lo tanto esta parte de su configuración debe estar disponible para el importador y el visualizador.
Los archivos de configuración del sistema necesarios se indican a continuación:
  • Archivo de configuración del sistema Atlas: Atlas.cfg de la carpeta Atlas\sys del sistema Atlas donde se generaron los métodos.
  • Archivo de definición de tipos de dispositivo: DeviceTypes.ini de la misma carpeta Atlas\sys.
Copiar estos archivos desde el sistema Atlas e instalarlos para el sistema Chromeleon es responsabilidad del administrador del sistema de Chromeleon. La forma en que instalen el archivo dependerá de si desean que la configuración del sistema Atlas esté disponible únicamente para una estación de trabajo única, o bien si desean que la configuración del sistema esté disponible para varias estaciones de trabajo.
Configuración del sistema Atlas en una estación de trabajo única
Para que la configuración del sistema Atlas esté disponible para una estación de trabajo única, el administrador del sistema debe llevar a cabo los siguientes pasos:
Procedimiento
  1. Instale la función de visor del método del instrumento Atlas en la estación de trabajo.
  2. Cree una subcarpeta con el nombre sys debajo de la carpeta del programa Chromeleon Atlas, por ejemplo, C:\Archivos de programa (x86)\Thermo\Chromeleon\bin\Atlas\sys.
  3. Copie los archivos Atlas.cfg y DeviceTypes.ini en esta subcarpeta.
Configuración del sistema Atlas en varias estaciones de trabajo
Para que la configuración del sistema Atlas esté disponible para varias estaciones de trabajo, el administrador del sistema debe ejecutar los siguientes pasos:
Procedimiento
  1. Identifique la ubicación de una red a la que puedan acceder todas las estaciones de trabajo que necesitan leer la configuración del sistema Atlas. En estas instrucciones, esta ubicación se denominará <\\ServerName\AtlasRoot>.
  2. Cree una subcarpeta con el nombre sys debajo de la ubicación de red identificada, por ejemplo <\\ServerName\AtlasRoot>\sys.
  3. Copie los archivos Atlas.cfg y DeviceTypes.ini en esta subcarpeta.
  4. Copie la subcarpeta def debajo de la carpeta de programa Chromeleon Atlas en la ubicación de red, por ejemplo, copie C:\Archivos de programa (x86)\Thermo\Chromeleon\bin\Atlas\def (y su contenido) en <\\ServerName\AtlasRoot>\def.
  5. En cada estación de trabajo que necesita leer la configuración del sistema Atlas:
  6. Instale la función Atlas Instrument Method Viewer.
  7. Edite el archivo Atlas.ini en la carpeta de instalación de Chromeleon, por ejemplo: C:\Archivos de programa (x86)\Thermo\\bin\Atlas.ini.
  8. Cambie la ubicación de atlas_root a la ubicación de red, sin un carácter "\" al final; por ejemplo: atlas_root=<\\ServerName\AtlasRoot>.