Controladores de espectrometría de masas
Para Chromeleon 7.3.2 se proporcionan los siguientes controladores de espectrometría de masas como paquetes de instalación aparte que deben ser instalados manualmente. Para obtener más información, véase la Chromeleon 7 MS Software Installation Guide que se suministra con el medio de instalación de Chromeleon.
Puerto COM virtual USB
Algunos de los controladores Chromeleon requieren la instalación de un puerto USB virtual COM. El software de controlador se proporciona como paquete de instalación aparte.
La carpeta USB Virtual COM Port que se encuentra en la carpeta Drivers del medio de instalación de Chromeleon contiene la versión de controlador que se ha sometido a pruebas. La carpeta USB Virtual COM Port también contiene el archivo ReadMe con instrucciones de instalación.
Waters Driver Pack y Acquity System Driver
Para Chromeleon 7.3.2, Waters Driver Pack y Acquity System Driver se proporcionan como paquetes de instalación independientes que deben ser instalados por separado por el usuario. Para obtener más información, documentación y la instalación del paquete, póngase en contacto con Waters Corporation.