Los componentes de software descritos en esta sección forman parte del paquete de instalación de Chromeleon y se pueden instalar cuando lo desee el usuario para permitir el control de los instrumentos correspondientes.
Agilent Instrument Control Framework (ICF) y LC Driver Package
Este software es necesario para controlar los cromatógrafos de gases y líquidos de la marca Agilent™ desde Chromeleon.
La carpeta Packages proporcionada en el medio de instalación de Chromeleon contiene un archivo ReadMe con instrucciones para la instalación manual. La Chromeleon and Agilent ICF - Quick Start Guide en la carpeta Documents proporciona más información. Contiene información básica sobre cómo configurar los sistemas y cómo comenzar.
NOTA
El controlador Agilent LC sustituye a los controladores Agilent 1100 y 1200, que están obsoletos y van a dejar de mantenerse. El controlador del cromatógrafo Agilent solo es compatible actualmente con el Agilent 7697A Headspace Sampler (muestreador de aire interior del vial Agilent 7697A).
Instalación de componentes de software opcionales
Procedimiento
- Inserte el medio de instalación de Chromeleon en el ordenador.
- Haga clic en Run (Ejecutar) Install.exe para empezar a instalar el software (véase Instalación de Chromeleon, pasos del 1 al 3).
- Cuando aparezca la ventana de instalación de Chromeleon, haga clic en el botón Advanced options (Opciones avanzadas):
- El botón Advanced options (Opciones avanzadas) también permite la instalación de los siguientes componentes de software opcionales:
Componente opcional | Objetivo |
|---|---|
Thermo Atlas Instrument Method Viewer | Permite importar y visualizar un método de instrumento Atlas en una estación de trabajo Chromeleon. |
Thermo Chromeleon Process Analyzer | Software opcional que utiliza el Dionex Integral SS/SP para llevar a cabo análisis continuos de muestras en un entorno de supervisión de procesos en línea. |
Thermo Chromeleon XPS | Aplicación que proporciona una interfaz de usuario simplificada y guiada por un asistente para Chromeleon. |
Thermo Deconvolution Engine | Necesario para poder usar la función de deconvolución de proteínas intactas en Chromeleon. Nota: Solo está disponible en ordenadores de 64 bits. |
Agilent Chromeleon Drivers | Incluye los controladores de Chromeleon compatibles con el Instrument Control Framework. Proporcionado por Agilent. |
Agilent Instrument Control Framework | Permite el control de instrumentos para los sistemas GC y HPLC de Agilent en un entorno de software de terceros. Proporcionado por Agilent. |
Silicon Labs USB to COM Port Driver | Controlador opcional que admite dispositivos como el sensor de nivel de eluyente. |
NOTA
Si actualiza Chromeleon a partir de la versión 7.2 SR1 o posterior, algunas de las opciones avanzadas podrían deshabilitarse. Para instalar o desinstalar un paquete opcional, primero instale Chromeleon con los ajustes originales. Después ejecute una instalación Modify (Modificar).
- Seleccione la casilla de verificación correspondiente al paquete que desee instalar.
- Haga clic en Install (Instalar) para iniciar la instalación de los paquetes de software seleccionados. Después, el proceso de instalación continúa según se describe en la sección Instalación de Chromeleon 7: versión principal y versiones de servicio.