NOTA
No conecte nuevos instrumentos/módulos a su ordenador por medio de USB hasta que haya finalizado la instalación del software de Chromeleon y se haya completado y superado la Certificación de instalación (IQ) de Chromeleon.
NOTA
Determinadas herramientas de TI y software antivirus pueden bloquear archivos de sistema y, por tanto, será necesario reiniciar tras la configuración. La instalación de algunos componentes de terceros (como .NET Framework) normalmente requieren un reinicio.
Asegúrese de que se cumplan todos los requisitos de los capítulos Requisitos y compatibilidad del sistema y Configuración de Windows para Chromeleon 7.
Requisitos previos
  1. Todas las aplicaciones se cierran para que la instalación pueda actualizar los archivos de sistema correspondientes.
Procedimiento
  1. Inserte el medio de instalación en el ordenador.
  2. La ventana AutoPlay (Reproducción automática) se abre automáticamente. La ventana AutoPlay (Reproducción automática) incluye enlaces para explorar el medio de instalación y ejecutar el programa Install.
  3. Haga clic en Run (Ejecutar) Install.exe, si el medio óptico AutoPlay (Reproducción automática) está desactivado.
  4. Si Microsoft .NET Framework aún no está presente, los archivos necesarios se instalan antes de iniciar la instalación del propio Chromeleon. Tras la instalación del software .NET, es necesario reiniciar.
  5. Si el software .NET correspondiente ya está presente en el ordenador, aparece la ventana de instalación de Chromeleon.
  6. Tras revisar los license terms and conditions (Términos y condiciones de la licencia), seleccione la casilla de verificación situada junto a I agree to the license terms and conditions (Acepto los términos y condiciones de la licencia).
  7. Se activan los botones Install (Instalar) y Advanced options (Opciones avanzadas).
  8. Haga clic en Install (Instalar) para poner en marcha la instalación por defecto de Chromeleon, que incluye todo los componentes de software necesarios para controlar la mayoría de los instrumentos de Thermo Scientific, para ver los métodos de espectrometría de masas de Thermo Scientific y para controlar instrumentos de terceros.
  9. El botón Advanced options (Opciones avanzadas) también le permite instalar diversos componentes de software opcionales.
  10. SUGERENCIA
    Al hacer clic en Install (Instalar), aparece un mensaje de User Account Control (Control de cuentas de usuario, UAC). Si no confirma este mensaje, la sesión se cierra después de 2 minutos y se le preguntará si desea cancelar la instalación. Haga clic en No para continuar con la instalación. Para evitar esto, le recomendamos que no deje desatendida la instalación hasta que aparezca el mensaje de UAC.
    • Puede instalar los componentes de software opcionales posteriormente.
    • Se proporciona información detallada sobre la instalación de los controladores de Thermo Scientific Mass Spectrometry en la Guía de instalación MS Software, que también está disponible en el medio de instalación de Chromeleon.
    • Se necesita una licencia especial para la aplicación Chromeleon XPS. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Chromeleon 7 y la Ayuda de Chromeleon XPS.
  11. Por defecto, Chromeleon 7 se instala en la siguiente carpeta:
  12. C:\Archivos de programa\Thermo\Chromeleon (32 bits)
  13. C:\Archivos de programa (x86)\Thermo\Chromeleon (64 bits)
NOTA
Puede cambiar la ruta de instalación en Advanced options (Opciones avanzadas). Esta opción solo está disponible para una instalación de Chromeleon partiendo de cero. No estará disponible si actualiza Chromeleon a partir de la versión 7.2 SR1 o posterior.
NOTA
No se puede cambiar la ubicación de ningún otro paquete de software de terceros, por ejemplo, Microsoft SQL Server.
  1. Se ejecuta el programa de instalación, que instala los diferentes paquetes de software.
  2. Siga las instrucciones en pantalla según vayan apareciendo.
  3. La configuración comienza con la instalación de los componentes de software de terceros requeridos si no están ya presentes (Sistemas operativos compatibles y actualizaciones de Windows).
  4. NOTA
    La instalación de SQL Server Express y las bibliotecas .NET puede tardar 5-20 minutos. La instalación de archivos de Chromeleon suele tardar menos de 5 minutos.
  5. Tenga en cuenta que la instalación del paquete de controladores del instrumento USB puede activar un mensaje de seguridad de Windows, dependiendo de su sistema operativo:
  6. Para instalar un paquete de controlador USB de Chromeleon, seleccione Confiar siempre en el software de “Thermo Fisher Scientific” y haga clic Instalar para continuar.
Durante el proceso de instalación, aparece la ventana de configuración de la licencia:
Para añadir un código de inicialización de licencia:
Procedimiento
  1. Haga clic en Add... (Añadir)
  2. En el cuadro de diálogo Manage Licenses (Administrar licencias), haga clic en Add (Añadir).
  3. Introduzca el License Initialization Code (Código de inicialización de licencia).
  4. Seleccione la Organizational Unit (Unidad organizativa) en la que estarán disponibles estas licencias.
  5. Las licencias asignadas a la unidad organizativa <Global> están disponibles para cualquier usuario/estación.
  6. Las licencias asignadas a una unidad organizativa específica (si está definida) solo están disponibles para los usuarios/estaciones dentro de dicha unidad organizativa.
  7. Haga clic en Add (Añadir).
  8. El código de inicialización de licencia se añade a Chromeleon, con el estado de licencia "Pending Activation" (Activación pendiente).
  9. Puede activar la licencia después de añadir los códigos de inicialización de licencia. Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Chromeleon 7.
Si desea añadir y activar la licencia posteriormente:
Procedimiento
  1. Haga clic en Skip this step (Omitir este paso).
  2. Debe proporcionar un código de licencia tras finalizar la instalación, como se describe en la Guía de instalación de Chromeleon 7, ubicada en la carpeta Documents del medio de instalación de Chromeleon.
Resultado
  1. Se creará un informe de certificación de la instalación. Para abrir el informe, haga clic en el enlace Installation Qualification report (Informe de certificación de la instalación):
NOTA
Chromeleon le permite añadir varios códigos de licencia, a un código por línea. Los códigos de licencia recién añadidos tendrán el estado Pending activation (Activación pendiente) o Subscription pending activation (Activación pendiente de suscripción), a menos que sean códigos de evaluación, en cuyo caso se mostrará Evaluation (Evaluación) con una fecha de caducidad. Estas licencias no requieren activación.
SUGERENCIA
La opción Chromeleon Domain Controller es para instalaciones de dominio. Póngase en contacto con Thermo Fisher Scientific para conocer mejor las ventajas que una instalación interconectada de Chromeleon puede aportar a su laboratorio.