Consulte el documento Supported Operating Systems en la carpeta Documents del medio de instalación para obtener información acerca de las versiones admitidas de Microsoft .NET Framework™.
NOTA
Si instala Chromeleon en un ordenador con Windows 8.1 Pro o posterior, necesitará una conexión a Internet. Si no dispone de conexión a Internet, tendrá que instalar manualmente .NET del disco original de instalación de Windows.
Si la versión de .NET mínima requerida o una versión superior no está ya presente en el ordenador, los archivos necesarios se instalan antes de iniciar la instalación del propio Chromeleon 7. Tras instalar .NET, es necesario reiniciar.
La Chromeleon Installation Qualification (IQ) (Certificación de instalación de Chromeleon) indica la versión o versiones de .NET instaladas.
NOTA
Un cambio en el algoritmo de la versión 4.8 de Microsoft .NET Framework puede causar diferencias muy pequeñas entre los resultados de calibración calculados usando .NET 4.8 y los resultados obtenidos usando versiones anteriores de .NET Framework. Estas diferencias pueden aparecer en polinomios de grado 6 y 7 y solo en muy raras ocasiones.